2-Amino-2-ethyl-1,3-propandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
227115000
227110025
ACRO227115000EA
93.4
EUR
ACRO227115000
ACRO227110025
2-Amino-2-ethyl-1,3-propandiol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 119,16 g/mol Siedepunkt: 152…153 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 35…38 °C Dichte: 1,099 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004680 CAS-Nummer: 115-70-8 EINECS: 204-101-2 Merck Index: 12,00459 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...