N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: BSTFATrimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidatN,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid
ACRO321200100EA 58.9 EUR
ACRO321200100
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257,4 g/mol
Siedepunkt: 45…50 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %