1,1-Dimethylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethylharnstoff
L05065.09EA 43.2 EUR
L05065.09
1,1-Dimethylharnstoff ≥98%
1,1-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Dichte: 1,255
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007959
CAS-Nummer: 598-94-7
EINECS: 209-957-0