Safranin O für die Mikroskopie (C.I. 50240)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Basisrot 23,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid
APPCA0427.0100EA 219 EUR
APPCA0427.0100
Safranin O für die Mikroskopie (C.I. 50240)
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Molecular Weight: 350,85 g/mol
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8