EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 M in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz
, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat
, EDTA-Na2
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz
, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
, Edetinsäure Dinatriumsalz
, Idranal III
, Kestranal® 2S
4653.EA
47.41
EUR
4653-01
4653.
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 M in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
(1/10 mole=33.62 g C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈)
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Molecular Weight: 336,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 12,03556 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Molarity (by titrimetry) | Passes Test |
(Makes 0.1M solution after dilution to 1000 mL) |