WarmMark zunehmende Zeit-Temperatur-Anzeige
Lieferant: SpotSee
HALLWM-18/0EA 0 EUR
HALLWM-18/0
WarmMark zunehmende Zeit-Temperatur-Anzeige
Temperatur-Indikatorstreifen
WarmMark ist ein Zeit-Temperatur-Indikatoraufkleber, der Einblicke in Ihre Kühlkettenlogistik bietet, sodass Sie wissen, welche Pakete möglicherweise thermische Schäden erlitten haben und welche ordnungsgemäß gehandhabt wurden.
Überwachen Sie Produkte wie Impfstoffe, Injektionspräparate und alle anderen Elemente, die in Trockeneis transportiert werden. Es handelt sich um einen aufsteigenden Zeit-Temperatur-Indikator für den einmaligen Gebrauch, der den Benutzer bei unzulässigen Temperaturbedingungen warnt.
Dieser Einweg-Temperaturrekorder für den Versand wird rot, wenn er den von Ihnen ausgewählten Temperaturschwellenwert erreicht. Dann startet WarmMark im Gegensatz zu vielen Temperaturanzeigeaufklebern einen Countdown, wobei die drei einzelnen Anzeigepunkte ihre Farbe für kurze, mäßige und längere Belichtung ändern. Diese Dauer variiert je nach Temperatur. So bedeutet „kurze“ Einwirkung beispielsweise 2 Stunden bei 0 °C/32 °F, aber 30 Minuten bei 25 °C/77 °F und mehr. Anhand der Temperatur und der Einwirkung wissen Sie, ob ein Produkt sicher und wirksam bleibt oder ob es ersetzt werden sollte.
Da Produkte zunehmend temperaturempfindlicher werden, ist es von entscheidender Bedeutung, Einblicke in Ihr Kühlkettenmanagement und Ihre Logistik zu gewinnen. WarmMark liefert diese Erkenntnisse und liefert Ihnen konkrete Daten, die Sie bei Ihren Entscheidungen über die heutigen Lieferungen und Ihre Kühlkettenlogistik in der Zukunft unterstützen.
Für eine optimale Haltbarkeit in einer trockenen Umgebung unterhalb der Reaktionstemperatur lagern.