Propidiumiodid
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
CAYM10009957-1EA 129 EUR
CAYM10009957-1
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
Molecular Weight: 668,4 g/mol
MDL: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0