Stomacher® 400 EVO Labormixer
Lieferant: Seward
Stomacher®
SEWA0400/002/00EA 4230 EUR
SEWA0400/002/00 SEWA0400/002/EU
Stomacher® 400 EVO Labormixer
Homogenisatoren Standard-Labormischer
Der Stomacher® 400 EVO bietet verbesserte, benutzerfreundliche Funktionen und das Potenzial, den Kunststoffverbrauch und Abfallkosten Ihres Labors zu reduzieren. Er bietet maximale Leistung bei der Probenvorbereitung ohne Änderung etablierter Protokolle. Ideal für jede Anwendung, bei der derzeit ein Paddelmixer zum Mischen von Probengrößen von 80 bis 400 ml verwendet wird. Bei Verwendung mit unseren exklusiven Stomacher® Eco-Beuteln reduziert der Stomacher® 400 EVO die Menge an Kunststoff, die bei der Probenvorbereitung verwendet wird.
  • Einzigartiges ‚One-Touch‘-Ladesystem für Beutel
  • Programmierbare Prozesszeiten und Paddelgeschwindigkeiten für konsistente Ergebnisse
  • Einfach zu bedienen – einfach einzurichten, programmierbarer Betrieb mit digitalem Bedienfeld
  • Leicht zu reinigen mit abnehmbarer Tropfschale und Paddeln
  • Die Antivibrationstechnologie reduziert Tischvibrationen und Betriebsgeräusche
Das Upgrade von einem herkömmlichen Standmixer des Modells 400 auf unseren Stomacher 400 EVO ist einfach und hat keine Auswirkungen auf etablierte Protokolle.
Bei Verwendung mit den exklusiven ECO-Beuteln kann unser Stomacher EVO® dazu beitragen, die Ausgaben von Laboren für Verbrauchsmaterialien pro Jahr zu reduzieren. Die ECO-Beutel werden exklusiv für den EVO hergestellt und sind 30% kleiner als Standardbeutel. Durch die reduzierte Größe kann Ihr Labor nachhaltiger arbeiten, da in Ihren Prozessen weniger Einwegplastik verwendet wird.
Der Stomacher®400 EVO profitiert außerdem von verbesserten und benutzerfreundlichen Funktionen, einschließlich schnellerer und effizienterer Reinigungs- und Beutelladevorgänge, während unsere verbesserte neue Technologie Vibrationen minimiert, was zu einem leiseren Betrieb in Ihrem Labor führt.