Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Synonyme:
Pd(PPh3)4
FLUO034279-25GEA
677
EUR
FLUO034279-25G
FLUO034279-5G
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₇₂H₆₀P₄Pd Molecular Weight: 1155,58 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010012 CAS-Nummer: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |