Kaliumdisulfit
Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Gefahr
Synonyme: KaliummetabisulfitDikaliumdisulfitdi-KaliumdisulfitKaliumpyrosulfit
KRAE109962EA 0 EUR
KRAE109962
Kaliumdisulfit
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729