Tris(3-fluorphenyl)phosphin
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENASR471.5EA
0
EUR
MENASR471.5
Tris(3-fluorphenyl)phosphin
Tris(3-fluorphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈H₁₂F₃P Molecular Weight: 316,26 g/mol |
MDL:
MFCD00015722 CAS-Nummer: 23039-94-3 |