Neutralrot
Lieferant: Merck
Synonyme:
Basisrot 5
, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid
, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01369.1000EA
0
EUR
1.01369.1000
Neutralrot
Neutralrot
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ Molecular Weight: 288,78 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012651 CAS-Nummer: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Merck Index: 12,06571 |