Natriumperborat Tetrahydrat, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumperoxometaborat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06560.9050EA 1520 EUR
1.06560.9050
Natriumperborat Tetrahydrat, rein, Supelco®
Natriumperborat Tetrahydrat
Formel: NaH₂BO₄·4H₂O
Molecular Weight: 171,87 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149231
CAS-Nummer: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 23 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 153.88 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.73 g/cm3
pH 10 (15 g/l, H2O, 20 °C)