Natriumcarbonat 0.05 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09940.0001EA 30.8 EUR
1.09940.0001
Natriumcarbonat 0.05 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)