Magnesiumsulfat
Lieferant: Molekula
MOLE27614824-1KGEA 50.6 EUR
MOLE27614824-1KG
Magnesiumsulfat
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127 °C
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg