4-Chlorbenzhydrol
Lieferant: Molekula
MOLE25057386-25GEA 0 EUR
MOLE25057386-25G
4-Chlorbenzhydrol
4-Chlorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₁ClO
Molecular Weight: 218,68 g/mol
MDL: MFCD00004491
CAS-Nummer: 119-56-2
EINECS: 204-333-4