Uracil
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
, 2,4-Dihydroxypyrimidin
, 2,4-Pyrimidindion
MOLE31200749-100GEA
68.7
EUR
MOLE31200749-100G
Uracil
Uracil
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molecular Weight: 112,09 g/mol Siedepunkt: 379 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 194 °C Dichte: 0,99744 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006016 CAS-Nummer: 66-22-8 EINECS: 200-621-9 Merck Index: 12,09985 |