Salpetersäure 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
310547.1000EA 51.4 EUR
310547.1000
Salpetersäure 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%