Oxalsäure ≥99%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ethandisäure
20560.294EA 0 EUR
20560.294
Oxalsäure ≥99%
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90,04 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm