Germanium(IV)oxid
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Germaniumdioxid
24362.104EA 0 EUR
24362.104
Germanium(IV)oxid
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Molecular Weight: 104,61 g/mol
Schmelzpunkt: 1110 °C
Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417