1,3-Dihydroxynaphthalin ≥99%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,3-Naphthalindiol
25771.126EA 0 EUR
25771.126
1,3-Dihydroxynaphthalin ≥99%
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %