Biuret-Reagenz Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87787.290EA
248
EUR
87787.290
Biuret-Reagenz Lösung Reag. Ph. Eur.
Biuret-Reagenz Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
3266 ADR: 8,II |