Kaliumpermanganat 3% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070902
Lieferant: VWR Chemicals
87919.290EA 103 EUR
87919.290
Kaliumpermanganat 3% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070902
Potassium permanganate
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III