Kaliumbromat Reag. Ph. Eur. 3004200

Lieferant: REAGECON
Gefahr

REGE3004200EA 185 EUR
REGE3004200
Kaliumbromat Reag. Ph. Eur. 3004200
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR