Neutralrot
Lieferant: Serva
Synonyme: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
SERA30305.02EA 0 EUR
SERA30305.02 SERA30305.01
Neutralrot
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288,78 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571