3-Amino-5-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methylisoxazol-3-ylamin
, 5-Methylisoxazol-3-amin
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL232270-50GEA
183
EUR
SIAL232270-50G
3-Amino-5-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O Molecular Weight: 98,1 g/mol Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…60 °C |
MDL:
MFCD00003155 CAS-Nummer: 1072-67-9 EINECS: 214-013-6 |