Rizinusöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Oleum Ricini s. CastorisKastoröl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL259853-1LEA 98.4 EUR
SIAL259853-1L SIAL259853-250ML
Rizinusöl, Sigma-Aldrich®
Oil of castor
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >113 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00130746
CAS-Nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908