1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
STRE07-0100-5GEA 0 EUR
STRE07-0100-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 174,67 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ~ 60 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1