Baumwollsamenöl analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck

47113.EA 59.3 EUR
47113.
Baumwollsamenöl analytischer Standard, Supelco®
Cottonseed oil
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR