Wiederaufladbarer USB-Lichtclip
Lieferant: Portwest
PRTWHV12BKREA 7 EUR
PRTWHV12BKR
Wiederaufladbarer USB-Lichtclip
Beleuchtung Taschenlampen
Der wiederaufladbare USB-Lichtclip kann einfach an jeder Mütze, Jacke, Funkgeräteschlaufe oder jedem Gürtel angebracht werden, um die Sichtbarkeit des Mitarbeiters zu gewährleisten. Perfekt für dunkle Umgebungen.
  • Funktion: schnelles und mittleres Blinken
  • Helligkeit: 150 Lumen
  • USB aufladbar
  • Leuchtweite: 10 m (hoch), 5 m (medium)
  • Laufzeit: 4 h