Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014602
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Chlorcalcium
87801.290EA
165
EUR
87801.290
Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014602
Calciumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
CaCl₂ Molecular Weight: 110,98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |