Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPP80011918.2500EA 0 EUR
MSPP80011918.2500
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III