Orthoperiodsäure 50%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure
, ortho-Periodsäure
294604DEA
84.4
EUR
294604D
Orthoperiodsäure 50%, GPR RECTAPUR®
Orthoperiodsäure
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3098 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 48 - 53 % |