Polyethylenglycol 10.000, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyglycol 10.000PEG 10.000Polyethylenoxid 10.000Polyoxyethylen 10.000

M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALP6667-1KGEA 74 EUR
SIALP6667-1KG SIALP6667-2KG SIALP6667-500G
Polyethylenglycol 10.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 10.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 10000 g/mol
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR