Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PolypropylenoxidPolyoxypropylen
297776TEA 288 EUR
297776T
Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Dichte: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112,8 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification by IR Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Hydroxyl value 53 - 58
Viscosity (25°C) 300 - 340 mPa.s
Water Max. 0.05 %