Kieselgel pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
288519-250GEA 109 EUR
288519-250G
Kieselgel pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4