Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
403598-500GEA 452 EUR
403598-500G
Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4