Kieselgel, sphärisch 75-200 μm particle size, Supelco®
Lieferant: Merck
78991-100GEA 74.6 EUR
78991-100G
Kieselgel, sphärisch 75-200 μm particle size, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4