Natriumdihydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) geeignet für HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch
52074-250GEA
255
EUR
52074-250G
Natriumdihydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) geeignet für HPLC, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel:
NaH₂PO₄ Molecular Weight: 119,98 g/mol |
MDL:
MFCD00003527 CAS-Nummer: 7558-80-7 |