Natriumhydrogensulfat
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumbisulfat
KRAF22822.0600EA
55.7
EUR
KRAF22822.0600
Natriumhydrogensulfat
Natriumhydrogensulfat
Formel:
HNaO₄S Molecular Weight: 120,06 g/mol |
MDL:
MFCD00003531 CAS-Nummer: 7681-38-1 |