Calcein AM 4 mM in DMSO ≥90% (durch HPCE), klare Lösung
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C1359-100ULEA 415 EUR
C1359-100UL
Calcein AM 4 mM in DMSO ≥90% (durch HPCE), klare Lösung
Calcein AM
Formel: C₄₆H₄₆N₂O₂₃
Molecular Weight: 994,86 g/mol
MDL: MFCD05861516
CAS-Nummer: 148504-34-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/96/26659796.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless and White to Off White
Appearance (Form) Liquid
Wavelength
Lambda Max, before hydrolysis
≤300 nm
Purity (HPLC) ≥90%