Brillantkresylblau Lösung R in Ethanol für die Mikroskopie
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1)Brillantkresylblau Zinkchlorid-DoppelsalzKresylblau
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
16035-100MLEA 48.7 EUR
16035-100ML SIAM16035-100ML_DP
Brillantkresylblau Lösung R in Ethanol für die Mikroskopie
Brillantkresylblau
Brilliant cresyl blue is a phenoxazine dye.
Brilliant cresyl blue may be used for staining Hienz bodies, in an experimental study to investigate the importance of peroxiredoxin II, for sustaining life span of erythrocytes in mice.
Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
Dichte: 0,808 g/ml at 20 °C
Flammpunkt: 15 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 200-578-6