Supelco® BIOshell™-Säulen, 160 Å Peptid C18 Fused-Core®
Lieferant: Merck
Supelco® BIOshell™
67284-UEA 1100 EUR
67284-U 67263-U 66913-U 67242-U 66915-U 67282-U 67018-U 66919-U 67016-U 67014-U 67012-U 67096-U 67267-U 66921-U 66923-U 67274-U 66902-U 66904-U 66906-U 67007-U 67234-U 66908-U 67003-U 67238-U 67001-U 67257-U 67011-U 67283-U 67241-U 67281-U 66918-U 67017-U 67093-U 67243-U 67015-U 67099-U 67097-U 67013-U 66901-U 66922-U 67275-U 66903-U 66905-U 66907-U 67008-U 66909-U 67006-U 67239-U 67277-U 67004-U 67002-U
Supelco® BIOshell™-Säulen, 160 Å Peptid C18 Fused-Core®
Chromatographiesäulen
BIOShell™ 160 Å Peptide C18-Säulen sind speziell für die effektive Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen ausgelegt.
  • Die sterisch geschützten C18-Liganden sorgen für zusätzliche Stabilität
  • Höhere Auflösungen und höhere Spitzenkapazitäten von Peptiden bei ~50 % Gegendruck von mit vollständig porösen Partikeln (FPP) unter 2 µm gefüllten Säulen
  • Geringere Gegendrücke ermöglichen die Verwendung von Säulen in Reihe, um Auflösungen und Spitzenkapazitäten komplexer proteomischer Proben oder tryptischer Verdauungen zu maximieren
  • Kompatibel mit allen UHPLC- und LC-MS-Geräten
  • Säule kann bei hohen Temperaturen (bis 90 °C) eingesetzt werden
Die Säulen sind speziell dafür ausgelegt, sowohl Peptide als auch kleine Proteine ​​effizient zu trennen. Diese Säulen enthalten fortschrittliche Fused-Core®-Partikel mit Poren, die strategisch auf 160 Å bemessen sind, um eine optimierte Peptiddiffusion zu ermöglichen. Diese Eigenschaft macht diese Säulen zu einer ausgezeichneten Wahl für die Peptidkartierung. Dadurch wird der Anwendungsbereich für die Trennung von Biomolekülen erheblich erweitert.
Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6 mm/3,0 mm und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.