Rotationsverdampfer RPM Regulierte Vakuumpumpe, Hei-VAC Vario Tec
Lieferant: Heidolph
HEID591-00171-00EA 3290 EUR
HEID591-00171-00
Rotationsverdampfer RPM Regulierte Vakuumpumpe, Hei-VAC Vario Tec
Pumpen Vakuumpumpen
Hei-VAC Vario Tec
Für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control.
  • Mit Kühler kombinierbar
Empfohlen für Lösungsmittel mit niedrigem oder mittlerem Siedepunkt.
Bestellinformation: Kühler nicht inklusive.