Pikrinsäure 10 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1065801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2,4,6-TrinitrophenolTNP1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol
87897.180EA 89.3 EUR
87897.180
Pikrinsäure 10 g/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1065801
Pikrinsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₆H₃N₃O₇
Molecular Weight: 229,11 g/mol
MDL: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
EINECS: 201-865-9