Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2,4,6-TrinitrophenolTNP1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol
APPCA2520.2500EA 57.4 EUR
APPCA2520.2500 APPCA2520.1000
Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung
Pikrinsäure
Formel: C₆H₃N₃O₇
Molecular Weight: 229,11 g/mol
MDL: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
EINECS: 201-865-9