Cholesterin 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3β-Hydroxy-5-cholesten
, 5-Cholesten-3β-ol
, Cholesterol
, Cholest-5-en-3β-ol
ACRO110195000EA
299
EUR
ACRO110195000
ACRO110190250
ACRO110191000
ACRO110190025
Cholesterin 95% stabilisiert
Cholesterin
Formel:
C₂₇H₄₆O Molecular Weight: 386,66 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…150 °C Dichte: 1,06 g/cm³ Flammpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003646 CAS-Nummer: 57-88-5 EINECS: 200-353-2 Merck Index: 13,02221 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 50 to 350 ppm alpha-Tocopherol |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |