Cholesterin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3β-Hydroxy-5-cholesten5-Cholesten-3β-olCholesterolCholest-5-en-3β-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL14606-100G-FEA 299 EUR
SIAL14606-100G-F
Cholesterin, Sigma-Aldrich®
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Molecular Weight: 386,66 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221