Kaliumchlorid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF03331.6000EA 0 EUR
KRAF03331.6000 KRAF03331.5000 KRAF03331.7000 KRAF03331.3000 KRAF03331.2000
Kaliumchlorid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8