Kupfer, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16243.22EA 24.7 EUR
A16243.22 A16243.36 A16243.0E
Kupfer, Pulver
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2567 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083,4 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III